Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 15213179
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
2 mm
6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
4 mm
8 mm
Packungsgröße:
10 Meter
3 Meter
Artikelnummer. 15213179
Marke: Bohlender™ S181010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für den Transport aggressiver Produkte wie Säuren, Laugen, Gase und Lösungsmittel. Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche eignen sich dank ihrer hohen chemischen Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit von -200 bis +260 °C optimal für den Einsatz in der Flüssigkeitschromatographie.
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, USP-Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchscheinend bis milchig weiß
Maximaler Druck 140 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C