Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schlauchrollen, 5 m lang, 1 mm dick
Beschreibung
- Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen
- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in EtO sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16,4 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,04 in. |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Mehr anzeigen |