Learn More
Bohlender™ BOLA™ Reaktordeckel
Artikelnummer. 17106944
Click to view available options
Typ:
4 x Mittelhals mit Innengewinde
6x Mittelhals mit Innengewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17106944
Marke: Bohlender™ B15016
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reaktordeckel für Glasreaktoren mit Schott-Planflansch.
  • Geeignet für Glasreaktoren DN 100 mit SCHOTT Flach-Flansch
  • Mit Einschraubgewinde zum Anschluss von Übergangsverschraubungen und einem Mittelhals NPT 1/2 Zoll
  • Einfache Montage
  • Flexibel und erweiterbar
  • Vollständig aus PTFE
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Mit Verbindungsstücken für die Verwendung von vorhandenen Geräten mit Schliffverbindung oder GL-Gewinde
Gewindeanschluss im Detail:
  • Zentrische Gewindeanschluss (violett) zum Einführen eines Rührerlagers
  • Vertikaler Gewindeanschluss (blau) mit paralleler Ausrichtung zur Rührwelle
  • Geneigter Gewindeanschluss (gelb) mit Ausrichtung direkt zur Rührwelle
  • Geneigter Gewindeanschluss (grün) mit Ausrichtung seitlich zur Rührwelle
Spezifikation
Enthält Mittelhals 1/2 Zoll, Seitenhälse 2 x 1/4 und 3 x 1/2 Zoll
Typ 6x Mittelhals mit Innengewinde
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasreaktoren DN 100 mit SCHOTT Flach-Flansch
Schlauchanschluss Nr. NPT 1/2 Zoll direkt zur Welle, NPT 1/2 oder 1/4 Zoll seitlich zur Welle, NPT 1/4 Zoll vertikal