Learn More
Bohlender™ BOLA™ Reaktordeckel
Click to view available options
Typ:
4 x Mittelhals mit Innengewinde
6x Mittelhals mit Innengewinde
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Glasreaktoren DN 100 mit SCHOTT Flach-Flansch
- Mit Einschraubgewinde zum Anschluss von Übergangsverschraubungen und einem Mittelhals NPT 1/2 Zoll
- Einfache Montage
- Flexibel und erweiterbar
- Vollständig aus PTFE
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Mit Verbindungsstücken für die Verwendung von vorhandenen Geräten mit Schliffverbindung oder GL-Gewinde
Gewindeanschluss im Detail:
- Zentrische Gewindeanschluss (violett) zum Einführen eines Rührerlagers
- Vertikaler Gewindeanschluss (blau) mit paralleler Ausrichtung zur Rührwelle
- Geneigter Gewindeanschluss (gelb) mit Ausrichtung direkt zur Rührwelle
- Geneigter Gewindeanschluss (grün) mit Ausrichtung seitlich zur Rührwelle
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Mittelhals 1/2 Zoll, Seitenhälse 3 x 1/2 Zoll |
| Typ | 4 x Mittelhals mit Innengewinde |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasreaktoren DN 100 mit SCHOTT Flach-Flansch |
| Schlauchanschluss Nr. | NPT 1/2 Zoll seitlich zur Welle, NPT 1/2 Zoll direkt zur Welle |