Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatzklingen
Artikelnummer. 13477667
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Schlauchschneider S 1852-28
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
13477667 Schlauchschneider S 1852-28 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13477667 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S185328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.04 €
    9.14 € / 1 Stück
    Sparen 8.90 €
    49% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzklingen für Schlauch- und Kapillarschneider.
  • Für Schlauchschneider S 1852-28
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 28 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauchschneider S 1852-28