Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-Innenteile
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Bestehend aus einem V-Ring (ETFE), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide aus PTFE) sowie einem O-Ring (FKM)
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE, ETFE, FKM |
| Zur Verwendung mit | Schläuche mit Außendurchmesser 6,35 mm |
| Schlauchgröße | < 3 mm |
| Gewindegröße | GL 14 |