Learn More
Bohlender™ Flex-Verteiler BOLA, 2 Anschlussoliven, 7 - 11 mm, 7 mm
Artikelnummer. 10267594
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10267594
Marke: Bohlender™ D80048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Kappen zum Zeichnen oder Einfüllen von Flüssigkeiten. Bohlender™ Schraubkappen mit flexiblen Verteilern bestehen aus grünem Polypropylen für Flaschengewinde GL 45 und Verteilergehäuse mit Schlauchverbindern aus Polypropylen.
  • Gekrümmte Schlauchanschlüsse auf der Oberseite
  • Gerade Schlauchanschlüsse an der Unterseite
  • Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit
  • Für Arbeitstemperaturen bis zu max. +110 °C
Especificaciones
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zeichnen oder Einsetzen von Flüssigkeiten, für elastische Schläuche (z. B. Viton™, Tygon™, Silikon)
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis 110 °C
Gewindegröße (metrisch) 8 mm
Halsausführung 8 mm
Produkttyp Flexible Verteiler
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauchinnendurchmesser 7 bis 11 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado