Learn More
Bohlender™ BOLA™ Einschraub-Verbindungen GL
Artikelnummer. 17146944
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NPT 1
NPT 1/2
NPT 1/4
NPT 3/4
Größe:
Schlüsselweite 15 mm
Schlüsselweite 22 mm
Schlüsselweite 32 mm
Schlüsselweite 45 mm
Typ:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Größe Typ unitSize
17146944 NPT 1/4 Schlüsselweite 15 mm GL 14 1 Stück
17156944 NPT 1/4 Schlüsselweite 15 mm GL 18 1 Stück
17166944 NPT 1/2 Schlüsselweite 22 mm GL 18 1 Stück
17176944 NPT 1/2 Schlüsselweite 22 mm GL 25 1 Stück
17186944 NPT 3/4 Schlüsselweite 32 mm GL 32 1 Stück
17196944 NPT 1 Schlüsselweite 45 mm GL 45 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 17146944
Marke: Bohlender™ B15214
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einschraub-Verbindungen GL 2 x Außengewinde
  • Zum Anschluss an BOLA™ Reaktordeckel als GL-Hälse
  • Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselgröße.
Spezifikation
Typ GL 14
Material PTFE
Standard-Konusverbindung NPT 1/4
Größe Schlüsselweite 15 mm