Learn More
Bohlender™ BOLA™ Waschflaschen Vitrum
Artikelnummer. 17127534
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Höhe (metrisch):
186 mm
256 mm
Typ:
Flaschengewinde: GL 45
Flaschengewinde: GLS 80
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Typ Packungsgröße
17127534 1.000 ml 256 mm Flaschengewinde: GL 45 1 Stück
15659384 500 ml 186 mm Flaschengewinde: GLS 80 1 Stück
17137534 1.000 ml 256 mm Flaschengewinde: GLS 80 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17127534 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. N 166224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.60 €
    138.01 € / 1 Stück
    Sparen 155.59 €
    52% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Waschflaschen Vitrum mit zwei seitlichen GL 18-Gewindehälsen auf einer Borosilikatglasflasche.
  • Bestehend aus PTFE-Gehäuse mit Schraubverschluss und zwei seitlichen GL 18-Gewindehälsen
  • Geeignete Flasche aus Borosilikatglas sowie ein FEP-Einlassrohr und ein Gasverteiler mit feinsten Bohrungen
  • Einfaches Ein- und Auslassen des Gases durch hartwandige Schläuche (z. B. PTFE), die mit BOLA™ Laborverschraubungen an die Gewindehälse angeschlossen werden können
  • Elastische Schläuche können über Schlauchanschlüsse angeschlossen werden
  • Besonderheit: Das Verteilergehäuse kann unabhängig vom Schraubverschluss gedreht werden (der komplett montierte Verteiler kann entfernt und auf einer anderen Flasche fixiert werden, ohne dass die Schläuche durcheinander geraten könnten)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 34 oz.
Material Borosilikatglas, PTFE
Typ Flaschengewinde: GL 45
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 256 mm