Learn More
Bohlender™ BOLA™ Blätter
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
39 in.
missing translation for 'unitSize'
3 Stück
Description
- Lieferung in Rollen mit einer Länge von 1000 mm
- Farbe: Weiß
Specifications
Specifications
| Material | PTFE |
| Länge (angloamerikanisch) | 39 in. |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Farbe | White |
| Dicke | 0,05 mm |