Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rillenmanschetten
Artikelnummer. 17117394
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 10/19
NS 12/21
NS 24/29
NS 34/35
NS 40/38
US 14/20
US 24/40
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
17117394 NS 24/29 10 Stück
17197384 NS 10/19 10 Stück
17107394 NS 12/21 10 Stück
17157394 US 14/20 5 Stück
17177394 US 24/40 5 Stück
17137394 NS 34/35 5 Stück
17147394 NS 40/38 5 Stück
7 options
Artikelnummer. 17117394
Marke: Bohlender™ H93006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rillenmanschetten PTFE
  • Dichtringe („Rippen“) an der Außenseite
  • Ohne Greifring und daher mit Verbindungsklemmen verwendbar.
  • Für Vakuum bis 0,1 mbar
  • Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
  • Die Dichtringe sind leicht zugänglich und leicht zu reinigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuum bis zu 0,1 mbar
Material PTFE
Produkttyp Rillenmanschetten
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 24/29