Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rillenmanschetten
Beschreibung
- Dichtringe („Rippen“) an der Außenseite
- Ohne Greifring und daher mit Verbindungsklemmen verwendbar.
- Für Vakuum bis 0,1 mbar
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
- Die Dichtringe sind leicht zugänglich und leicht zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuum bis zu 0,1 mbar |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Rillenmanschetten |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 40/38 |