Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-Unterlegscheibe für Absperrhähne
Beschreibung
- Unterlegscheiben aus PP oder PTFE
- Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen
- Farbe: Rot
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gewinde M 8 |
| Beschreibung | Konus 1:10/1:10/1:5 |
| Material | Polypropylen |
| Verschlussgröße | NS 12,5, NS 14,5, 13,5 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen |
| Farbe | Rot |