Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-Unterlegscheibe für Absperrhähne
Artikelnummer. 30274468
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30274468 Polypropylen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274468 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. J119821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.48 €
    41.00 € / 50 Stück
    Sparen 12.48 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-Unterlegscheibe für Absperrhähne aus Polypropylen oder PTFE.
  • Unterlegscheiben aus PP oder PTFE
  • Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen
  • Farbe: Rot
Spezifikation
Typ Gewinde M 8
Beschreibung Konus 1:10/1:10/1:5
Material Polypropylen
Verschlussgröße NS 12,5, NS 14,5, 13,5
Zur Verwendung mit (Geräte) Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen
Farbe Rot