Learn More
Bohlender™ BOLA Standard-Bausatz
Artikelnummer. 10003551
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Kunststoffschlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10003551
Marke: Bohlender™ F70004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Herstellung von Flanschen an den Enden von Kunststoffschläuchen (z. B. PTFE, PFA oder FEP)
Bestehend aus:
    • 1x thermoelektrisches BOLA-Flansch-Werkzeug mit austauschbarer Flanschspitze für Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm und Schlauchhalter für Schlauchdurchmesser 1,6 mm (1/16 Zoll) und 3,2 mm (1/8 Zoll)
    • 1 x BOLA-Rohr-Endanschlusssatz
    • 5 x BOLA-Stecker
    • 10 x BOLA Miniaturkupplungen (gerade)
    • 2 x Miniaturkupplungen (T)
    • 1 x BOLA-Miniaturkupplung (Kreuz)
    • 10 Meter PTFE-Schlauch (Innendurchmesser 1,6 mm, Außendurchmesser 3,2 mm)
  • Spezifikation
    Beschreibung BOLA Standard-Bausatz
    Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
    Zur Verwendung mit Kunststoffschlauch
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Herstellung von Flanschen an den Enden von Kunststoffschläuchen
    Produkttyp 230 V/50 Hz