Learn More
Bohlender™ BOLA™ Stern-Magnet-Rührstäbe
Artikelnummer. 17167004
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
Breite (metrisch):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17167004 9 mm 6 mm 9 mm 3 Stück
17177004 10 mm 6 mm 10 mm 3 Stück
17187004 20 mm 10 mm 20 mm 3 Stück
17197004 30 mm 12 mm 30 mm 3 Stück
4 options
Artikelnummer. 17167004
Marke: Bohlender™ C35202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stern-Magnet-Rührstäbe aus PTFE.
  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 0,24 in.
Höhe (metrisch) 6 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,35 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,35 in.
Breite (metrisch) 9 mm
Beschichtung PTFE
Länge (metrisch) 9 mm
Form Star