Learn More
Bohlender™ BOLA™ -Temperaturfühler Lemo (PT 100)
Artikelnummer. 17157564
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
660 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17157564 660 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17157564 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. P 176230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.28 €
    336.28 € / 1 Stück
    Sparen 259.00 €
    43% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temperatursonde aus PTFE und Edelstahl mit PFA-beschichtetem Kabel.
  • Ein Messsensor PT 100 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr
  • Durchmesser der Temperatursonde: 8 mm
  • Spitzendurchmesser: 6 mm
  • Ringdurchmesser der Hülse: 12 mm
  • Nutzlänge: 600 mm
  • Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m) und montierter Lemo-Stecker Größe 1
  • 4-adriges System
  • Typische Reaktionszeiten: T 50: 7 bis 12 Sekunden, T 90: 14 bis 16 Sekunden
Spezifikation
Typ 4-adriges System
Kabel PFA-beschichtet
Schnittstelle Lemo™ Stecker Größe 1
Material PTFE, Edelstahl
Länge (angloamerikanisch) 26 in.
Länge (metrisch) 660 mm