Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperaturfühler K und SMP-Verbindungsstück
Beschreibung
- Thermoelement K (Ni Cr + Ni) in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr
- Temperaturfühler mit spitzem Ende
- Ringdurchmesser der Manschette: 12 mm
- Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m) und SMP-Verbindungsstück
- Typische Reaktionszeiten: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 s.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Edelstahl |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 300 mm (insgesamt 340 mm) |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 8 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?