Learn More
Bohlender™ BOLA™ Thermofühler PT 1000
Artikelnummer. 17117574
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
360 mm
560 mm
660 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17117574 260 mm 1 Stück
17127574 360 mm 1 Stück
17137574 560 mm 1 Stück
17147574 660 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17117574
Marke: Bohlender™ P195015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermofühler PT 1000 aus PTFE/EDELSTAHL.
  • Ein Messsensor PT 1000 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr (1.4571)
  • Durchmesser der Temperatursonde 8 mm
  • Spitzendurchmesser 6 mm
  • Ringdurchmesser der Hülse 12 mm
  • Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m, 2-adriges System)
  • Anschlusskabel: 1500 mm (2-Draht-Technik)
  • Typische Reaktionszeiten: T 50: 16 bis 18 Sekunden, T 90: 47 bis 50 Sekunden
Spezifikation
Schnittstelle 2-adriges System
Material PTFE
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 260 mm