Learn More
Bohlender™ BOLA™ Thermofühler PT 1000
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
360 mm
560 mm
660 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein Messsensor PT 1000 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr (1.4571)
- Durchmesser der Temperatursonde 8 mm
- Spitzendurchmesser 6 mm
- Ringdurchmesser der Hülse 12 mm
- Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m, 2-adriges System)
- Anschlusskabel: 1500 mm (2-Draht-Technik)
- Typische Reaktionszeiten: T 50: 16 bis 18 Sekunden, T 90: 47 bis 50 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
| Schnittstelle | 2-adriges System |
| Material | PTFE |
| Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Länge (metrisch) | 260 mm |