Learn More
Bohlender™ BOLA™ Thermobecher, 100 ml
Artikelnummer. 17116924
Click to view available options
:
Thermobecher, 100 ml; Material:PTFE; Fassungsvermögen (metrisch):100 ml; Innendurchmesser (metrisch):50 mm, Außendurchmesser (metrisch):56 mm; Höhe (metrisch):74 mm
Artikelnummer. 17116924
Marke: Bohlender™ A13502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermobecher mit Basis aus hitzebeständigem PTFE-Kohlenstoff.
  • Dickwandiger Becher aus PTFE
  • Verstärkter oberer Rand mit Ausguss
  • Der Sockel besteht aus hitzebeständigem PTFE-Kohlenstoff, sodass der Becher auf einer Heizplatte bis zu 270 °C erhitzt werden kann.
  • Das Innere des Bechers besteht aus reinem PTFE und bietet eine universelle chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3,4 oz.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 56 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PTFE
Höhe (angloamerikanisch) 2,9 in.
Höhe (metrisch) 74 mm