Learn More
Bohlender™ BOLA™ transparente Schrumpfschläuche aus PTFE
Artikelnummer. 10765982
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
19 mm (erweitert)
9.5 mm (erweitert)
Außendurchmesser (metrisch):
2.5 mm (min. geschrumpft)
5.7 mm (min. geschrumpft)
Dicke (metrisch):
0.30 mm
0.38 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10765982 19 mm (erweitert) 5.7 mm (min. geschrumpft) 0.38 mm 1 Stück
10484063 9.5 mm (erweitert) 2.5 mm (min. geschrumpft) 0.30 mm 1 Meter
2 options
Artikelnummer. 10765982
Marke: Bohlender™ S182856
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gute elastische Stärke, schwer entflammbare Zusammensetzung. Die PTFE-Schrumpfschläuche eignen sich ideal zum Schutz von Sonden, Kabeln und elektrischen Komponenten vor chemischen Störungen.
Die Schrumpfrate von 4:1 bedeutet, dass der Innendurchmesser der Schläuche auf ca. 1/4 des ursprünglichen Innendurchmessers schrumpft und die Länge auf ca. 15 % schrumpft. Gute Wärmeübertragung durch geringe Wanddicke.
  • Transparent
  • Nicht brennbar (ASTM D 876)
  • Isolationswiderstand: 1018 O/cm (ASTM D 876)
  • Gute elektrische Festigkeit
  • Flammhemmend
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm (erweitert)
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 5.7 mm (min. geschrumpft)
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz von Sonden, Kabeln und elektrischen Komponenten gegen chemische Störungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Wärmeschrumpfschlauch