Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schlauchhalter
Artikelnummer. 10047751
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
Außendurchmesser 1,6 mm (1/16 Zoll) und 3,2 mm (1/8 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
10047751 Außendurchmesser 1,6 mm (1/16 Zoll) und 3,2 mm (1/8 Zoll) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10047751 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. F 70606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.68 €
    34.49 € / 1 Stück
    Sparen 20.19 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Verwendung mit thermoelektrischen Flanschwerkzeugen. BOLA Schlauchhalter ermöglichen eine sichere Befestigung der Schläuche während des Flanschverfahrens.
  • Für Schläuche mit Innendurchmesser 1,6 mm (1/16 Zoll) und 3,2 mm (1/8 Zoll)
    • Ermöglicht eine sichere Befestigung der Schläuche während des Flanschvorgangs
      • Gewährleistet einfaches Montieren und praktische Handhabung
        • Vermeidet Ve
Compliance
Flansch, Röhrchen, Halter, Zubehör, Flanschen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Befestigung der Schläuche während des Flanschverfahrens
Schlauchgröße Außendurchmesser 1,6 mm (1/16 Zoll) und 3,2 mm (1/8 Zoll)
Produkttyp Röhrchenhalter