Learn More
BOLA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16868044 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16868044 150 μL 150 Mikroliter
16878044 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16868044
Marke: Proteintech 180171AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CGI-143 encodes proteins that seem to be involved in cell proliferation or cell-cycle regulation, but the molecular function is still unknown.
Spezifikation
Antigen BOLA1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen BOLA1
Gen-Zugriffsnummer Q9D8S9, Q9Y3E2
Gen-Alias bolA homolog 1 (E. coli), BolA like protein 1, BOLA1, CGI 143, hBolA, RP11 196G18.18
Gensymbole BOLA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen BOLA1 Fusion Protein Ag12565
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 365875, 51027, 69168
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG