missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16878044 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16878044 20 μL 20 Mikroliter
16868044 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16878044

Marke: Proteintech 180171AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CGI-143 encodes proteins that seem to be involved in cell proliferation or cell-cycle regulation, but the molecular function is still unknown.

Spezifikation

Antigen BOLA1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen BOLA1
Gen-Zugriffsnummer Q9D8S9, Q9Y3E2
Gen-Alias bolA homolog 1 (E. coli), BolA like protein 1, BOLA1, CGI 143, hBolA, RP11 196G18.18
Gensymbole BOLA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen BOLA1 Fusion Protein Ag12565
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 365875, 51027, 69168
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.