Learn More
Thermo Scientific™ Boldenon
Artikelnummer. 17221172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17221172 100 mg 100 Milligramm
17231172 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221172 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 465751000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Boldenon
CAS 846-48-0
Menge 100 mg
Schmelzpunkt 168 bis 170 °C
Summenformel C19 H26 O2
Formelmasse 286,41
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Farbe Weiß bis hellgelb bis hellbeige