Learn More
Emma Safety Footwear Bologna Business-Halbschuhe
Mit Knöchelstütze im Schaft.
171.72 €
Spezifikation
Schafttyp | Knöchelstütze |
---|---|
Sohleneigenschaften | Antibakteriell mit Einlegesohle mit Lederoberseite |
Sohlenmaterial | Undurchdringlicher Nitrilkautschuk |
Modell | Schlupfschuh |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011; ESD 0,1–35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10565384
|
Emma Safety Footwear
MM10709048 |
48 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10526944
|
Emma Safety Footwear
MM10709043 |
43 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10133944
|
Emma Safety Footwear
MM10709041 |
41 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10174204
|
Emma Safety Footwear
MM10709046 |
46 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10769425
|
Emma Safety Footwear
MM10709044 |
44 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10226084
|
Emma Safety Footwear
MM10709040 |
40 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10759425
|
Emma Safety Footwear
MM10709042 |
42 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10547114
|
Emma Safety Footwear
MM10709045 |
45 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10021944
|
Emma Safety Footwear
MM10709047 |
47 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10779255
|
Emma Safety Footwear
MM10709039 |
39 |
171.72 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polierte schwarze Volllederoberteile
- Undurchlässige Nitrilgummisohle
- Hygienische Lederinnensohle mit Hydro-Tec™ Silber für mehr Komfort
- Undurchlässige Gewebe-Einlegesohle
- Antibakteriell mit Einlegesohle mit Lederoberseite
Spezifikation
Knöchelstütze | |
Undurchdringlicher Nitrilkautschuk | |
EN ISO 20345:2011; ESD 0,1–35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
Antibakteriell mit Einlegesohle mit Lederoberseite | |
Schlupfschuh | |
Business-Schuhe |