Learn More
Bolton-Hunter-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486429 1 g 1 Gramm
15496429 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64508.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80 €
    115.65 € / 1 Gramm
    Sparen 27.15 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Jodierung von Proteinen, die keine Tyrosinrückstände enthalten
Bolton-Hunter Reagent is used for iodination of proteins that do not contain tyrosine residues, Bolton-Hunter reagent precursor (3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester) is a hydroxysuccinimide ester used as an intermediate for high radioactive radioiodination of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34071-95-9
Summenformel C13H13NO5
Synonym N-Succinimidyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate; Rudinger reagent
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Jodierung von Proteinen, die keine Tyrosinrückstände enthalten
Molekulargewicht 263.25g/mol
Produkttyp Kennzeichnungsreagenz
Menge 1 g
Schmelzpunkt 132° to 133°C
Inhalt und Lagerung −30° to −10°C
Farbe Weißer bis weißgrau