Learn More
Macherey-Nagel™ Bondex 50, Nr.740703
Click to view available options
:
5 Säulen für die Ethidiumbromid-Dekontamination, Gefahrenetikett, Stützring, Indikatorkassette, Macherey-Nagel Faltfilter
Beschreibung
Die Dekontamination und Entfernung von Ethidiumbromid oder SYBR™- Green Rückständen ist häufig zeitaufwändig und teuer. bondEX EtBr-Kassetten sparen Zeit und Geld, da das vorgefilterte Ethidiumbromid oder die SYBR™ Green Lösung einfach auf die Kassette gegossen werden, was zu einem Ethidiumbromid- oder SYBR™ Green-freien Durchfluss führt (im Kit enthaltene Klärfilter).
Bei größeren Volumen kann ein 1 l-Trichter an die Oberseite der Kassette angeschlossen werden. Bis zu 50 mg Ethidiumbromid kann über die bondEX EtBr-Kassette adsorbiert werden. Eine herausnehmbare Indikatorkassette signalisiert die Sättigung der bondEX-Kassette durch Rotfärbung oder UV-Fluoreszenz. Die bondEX EtBr-Kassetten werden für die Extraktion von Ethidiumbromid aus verdünnten EtBr-Lösungen wie TAE- oder TBE-Gelpuffer sowie für konzentriertere Lösungen empfohlen. Ähnlich wie Ethidiumbromid, ist SYBR™ Green ein hochempfindlicher fluoreszierender Farbstoff zum Nachweis von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgelen. Nach Angaben des Herstellers ist SYBR™ Green weniger mutagen als Ethidiumbromid. Das Problem ist, wie Rückstände aus SYBR™ Green und dessen Lösungen gelagert und dekontaminiert werden können. Lösungen können durch eine bondEX EtBr-Kassette geleitet werden, wie für Ethidiumbromidabfälle beschrieben. Die Bindungskapazität für SYBR™ Green ist vergleichbar mit der von EtBr. Kit-Komponenten: bondEX Starterkit – 2 Kassetten (je 50 mg EtBr), 6 Indikatorkassetten, 1 l-Trichter und Adapter, 1 Adapter für den Anschluss an Behälter, 10 gefaltete Filter und 1 Trichter aus Kunststoff. bondEX 50 – jedes Set besteht aus 1 Kassette (50 mg EtBr-Kapazität) mit 2 Endkappen, Gefahrenetikett, Haltering, 3 Indikatorkassetten, 2 gefalteten Filtern.
Hohe Kapazität - bis zu 50 mg EtBr oder SYBR™ Green können an das Harz gebunden werden
Bei größeren Volumen kann ein 1 l-Trichter an die Oberseite der Kassette angeschlossen werden. Bis zu 50 mg Ethidiumbromid kann über die bondEX EtBr-Kassette adsorbiert werden. Eine herausnehmbare Indikatorkassette signalisiert die Sättigung der bondEX-Kassette durch Rotfärbung oder UV-Fluoreszenz. Die bondEX EtBr-Kassetten werden für die Extraktion von Ethidiumbromid aus verdünnten EtBr-Lösungen wie TAE- oder TBE-Gelpuffer sowie für konzentriertere Lösungen empfohlen. Ähnlich wie Ethidiumbromid, ist SYBR™ Green ein hochempfindlicher fluoreszierender Farbstoff zum Nachweis von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgelen. Nach Angaben des Herstellers ist SYBR™ Green weniger mutagen als Ethidiumbromid. Das Problem ist, wie Rückstände aus SYBR™ Green und dessen Lösungen gelagert und dekontaminiert werden können. Lösungen können durch eine bondEX EtBr-Kassette geleitet werden, wie für Ethidiumbromidabfälle beschrieben. Die Bindungskapazität für SYBR™ Green ist vergleichbar mit der von EtBr. Kit-Komponenten: bondEX Starterkit – 2 Kassetten (je 50 mg EtBr), 6 Indikatorkassetten, 1 l-Trichter und Adapter, 1 Adapter für den Anschluss an Behälter, 10 gefaltete Filter und 1 Trichter aus Kunststoff. bondEX 50 – jedes Set besteht aus 1 Kassette (50 mg EtBr-Kapazität) mit 2 Endkappen, Gefahrenetikett, Haltering, 3 Indikatorkassetten, 2 gefalteten Filtern.
Hohe Kapazität - bis zu 50 mg EtBr oder SYBR™ Green können an das Harz gebunden werden
- Sichere Handhabung - keine Kontamination, Kassetten können geschlossen werden
- Die Indikatorkassetten signalisieren die Sättigung mit Rotfärbung oder UV-Fluoreszenz
- Keine Interferenzen durch andere Farbstoffe wie Methylenblau, da die Indikatorkassetten ausgetauscht werden können
- Zeitsparendes Verfahren - die Kassetten funktionieren mit Schwerkraft; es sind keine zusätzlichen Werkzeuge wie Spritzen, Pumpen usw. erforderlich
- Komfortabel für große Volumen - ein 1 l-Trichter (im Starterkit enthalten) oder ein größerer Behälter können einfach angeschlossen werden
Das Produkt auf einen Blick
Verfahren: HIC (Hydrophobe Interaktionschromatographie)-Format: Schwerkraftflusssäulen Probenmaterial: <50 l gefilterte Lösungen mit bis zu 50 mg EtBr oder SYBR™ Green Filtration von Lösungen: bondEX Gefaltete XL-Filter (enthalten) Bindungskapazität: 50 mg EtBr oder SYBR™ Green
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dekontaminationsmittel für fluoreszierende Färbemittel |
| Konzentration | <50 L solutions incl. <50 mg EtBr or SYBR Green |
| Behältertyp | Schwerkraftfluss-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Dekontamination von Lösungen, die fluoreszierende Färbemittel enthalten. |