Learn More
Thermo Scientific™ Druckerhöhungspumpen 1500 und 2500 mit Drucksteuerung
Artikelnummer. p-6048029 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Druckpumpe, 1.500 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11307111
Marke: Thermo Scientific™ 06.5512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine komplette Wasserversorgungsanlage zur Förderung von entmineralisiertem Reinwasser ohne abrasive oder langfaserige Bestandteile.
Die Thermo Scientific™ Druckerhöhungspumpen 1500 und 2500 mit Drucksteuerung sind ideal für Kunden mit einem Tank, der andere Systeme oder Ringleitungen versorgt. Sie können auch zur Erhöhung des Speisewasserdrucks genutzt werden. Mehrstufige, geräuscharme, selbstansaugende, horizontale Hochdruck-Kreiselpumpe in Blockbauweise, mit horizontalem Saug- und vertikalem Druckstutzen.
  • Kreiselpumpe
  • Direkt angeflanschter Wechselstrommotor mit integriertem Motorschutz und Kondensator
  • Teile mit Kontakt zum Fördermedium sind korrosionsbeständig
  • In Verbindung mit der Drucksteuerung wird die Pumpenstation zu einer kompletten Wasserversorgungsanlage zur Förderung von entmineralisiertem Reinwasser ohne abrasive und langfaserige Bestandteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C (max. 40 °C)
Beschreibung Druckpumpe, 1.500 l/h
Zur Verwendung mit (Geräte) Die meisten Wassersysteme bis zu 600 l/h
Typ Druckpumpe:
Flussrate 1500 l/h (bei 3 bar)
Einlassanschluss PVC d25 Schlauchdüse
Max. Druck 8 bar
Auslassanschluss R 3/4 in. Außengewinde
Schutzartklasse IP 54
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 0,55 kW
Frequenz 50 Hz