Learn More
uvex Boots S3
Artikelnummer. 30533576 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
30533576 46 1 Paar
30533594 36 1 Paar
30533592 37 1 Paar
30533580 38 1 Paar
30533581 39 1 Paar
30533578 40 1 Paar
30533577 41 1 Paar
30533585 42 1 Paar
30533579 43 1 Paar
30533605 44 1 Paar
30533591 45 1 Paar
30533598 47 1 Paar
30533567 48 1 Paar
30533606 49 1 Paar
30533574 50 1 Paar
30533568 51 1 Paar
30533596 52 1 Paar
17 options
Artikelnummer. 30533576
Marke: uvex 6874246
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
These uvex 3 boots provide reliable protection and comfort in a variety of situations.
The uvex 3S3 68742 safety shoe has been specially developed for the extreme demands faced in heavy applications with SR slip resistance.
  • It combines necessary robustness with a sporty and dynamic design.
  • Equipped with the latest uvex technologies, the uvex 3 reliably protects the wearer while providing high levels of comfort.
  • EN ISO 20345: S3L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black, Yellow
Material Leather, Textile
Größe 46
Zehenmaterial Polymer
Einwegprodukt Reusable
Geschlecht Men's
Fit Standard Width
Latexfrei Yes
Waterproof Yes
Produkttyp Boots