Learn More
uvex Boots S3
Artikelnummer. 30533606 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Unit Size:
1 Paar
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
30533606 49 1 Paar
30533594 36 1 Paar
30533592 37 1 Paar
30533580 38 1 Paar
30533581 39 1 Paar
30533578 40 1 Paar
30533577 41 1 Paar
30533585 42 1 Paar
30533579 43 1 Paar
30533605 44 1 Paar
30533591 45 1 Paar
30533576 46 1 Paar
30533598 47 1 Paar
30533567 48 1 Paar
30533574 50 1 Paar
30533568 51 1 Paar
30533596 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Product Code. 30533606 Supplier uvex Supplier No. 6874249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 €
    99.90 € / 1 Paare
    Sparen 20.10 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese uvex Drei Stiefel bieten zuverlässigen Schutz und Komfort in verschiedensten Situationen.
Der uvex Der Sicherheitsschuh 3S3 68742 wurde speziell für die extremen Anforderungen in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt. SR Rutschfestigkeit.
  • Es vereint die notwendige Robustheit mit einem sportlichen und dynamischen Design.
  • Ausgestattet mit den neuesten uvex Technologien, die uvex 3 bietet zuverlässigen Schutz für den Träger und gleichzeitig ein hohes Maß an Tragekomfort.
  • EN ISO 20345: S3L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz, Gelb
Material Leder, Textil
Größe 49
Zehenmaterial Polymer
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Herren
Fit Standardbreite
Latexfrei Ja
Waterproof Ja
Produkttyp Stiefel