Learn More
Boran-d3, 1 M in Tetrahydrofuran, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421977
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421977 10 mL 10 Milliliter
15431977 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15421977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044188.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13763-62-7
Summenformel BD3
Molekulargewicht (g/mol) 16.85
MDL-Nummer MFCD00064892
InChI-Schlüssel UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
IUPAC-Name Trideuterioboran
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-d_3
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 mL
Strukturformel BD3/(CH2)4O
UN-Nummer UN3148
Flammpunkt -21°C (-6°F)
Formelmasse 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in Tetrahydrofuran
Geruch Ether-like
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 0.876g/mL