Learn More
Boran-Diphenylphosphinkomplex, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borane-diphenylphosphine complex |
Schmelzpunkt | 47.0°C to 50.0°C |
Farbe | Weiß |
Elementanalytik | 92.0% min. ex C% min. |
Siedepunkt | 148.0°C to 150.0°C (10.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: decomposes |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Borane-diphenylphosphine complex
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.