Learn More
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1 M Lösung in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Artikelnummer. 15461887
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461887 100 mL 100 Milliliter
15471887 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043291.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14044-65-6
Summenformel C4H11BO
Molekulargewicht (g/mol) 85.94
MDL-Nummer MFCD00012429
InChI-Schlüssel RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
PubChem CID 11062302
IUPAC-Name Boron;Oxolan
SMILES B.C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-tetrahydrofuran complex
Farbe Farblos
Dichte 0.878 g/mL
Flammpunkt -21°C (-8°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel BH3/(CH2)4O
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3148
Beilstein 3668402
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible and reacts violently with water.
Formelmasse 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Physikalische Form Flüssig