Learn More
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, 1 M Lösung in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Artikelnummer. 15471887
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471887 500 mL 500 Milliliter
15461887 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043291.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14044-65-6
Summenformel C4H11BO
Molekulargewicht (g/mol) 85.94
MDL-Nummer MFCD00012429
InChI-Schlüssel RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
PubChem CID 11062302
IUPAC-Name Boron;Oxolan
SMILES B.C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-tetrahydrofuran complex
Farbe Farblos
Dichte 0.878 g/mL
Flammpunkt -21°C (-8°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel BH3/(CH2)4O
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3148
Beilstein 3668402
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible and reacts violently with water.
Formelmasse 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Physikalische Form Flüssig