Learn More
Borat-Puffer, pH9.00, Chem-Lab
Beschreibung
Eine Borat-pH-Pufferlösung hilft, den alkalischen pH-Wert über ein Borsäure-Borat-Anionengleichgewicht aufrechtzuerhalten. Einsatzbereiche sind Zellkulturen und analytische Chemieanwendungen, einschließlich Proteinmodifikationsverfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung im Labor, pH-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST |
| pH | 9.00 ±0.02 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Zusammensetzung | Borat (H3BO3), Kaliumchlorid (KCl), Natriumhydroxid (NaOH) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |