Learn More
Borax, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461831 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11461831 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11461831 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02190308.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird typischerweise als Pufferkomponente verwendet. Borax, MP Biomedicals ist ein Salz der Borsäure. Es besitzt die Fähigkeit zur Co-Komplexierung mit anderen Substanzen in Wasser, um Komplexionen mit verschiedenen Stoffen zu bilden. Es wird auch häufig in der Chromatographie und Elektrophorese eingesetzt.
Borax wird typischerweise als Pufferkomponente und bei der Herstellung von Glasuren und Emaille, zur Feuerfestmachung von Textilien und Holz sowie in Antiseptika und Reinigungsmitteln verwendet.
Spezifikation
CAS 1303-96-4
Summenformel Na2B4O7. 10H2O
Menge 500 g
Physikalische Form Weißes Pulver
Synonym Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate, Sodium tetraborate, Sodium borate, Sodium biborate, Sodium pyroborate, Sodium tetraborate decahydrate
Löslichkeitsinformationen Wasserfrei ist langsam in Wasser löslich; Decahydrat ist löslich in Wasser (1 g/16 ml bei Raumtemperatur; 1 g/0,6 ml kochendes Wasser) oder in Glycerol (1 g/ml bei Raumtemperatur). Unlöslich in Ethanol.
Formelmasse 381.4
Reinheit (%) ∼99 %
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borax
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.