Learn More
BMP-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18738433 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18738433 0.025 mL 25 Mikroliter
18797923 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18738433
Marke: Novus Biologicals NBP119751SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 19 publications
BMP-2 Polyclonal specifically detects BMP-2 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BMP-2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 30700748), Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.4) with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P12643, P21274
Gen-Alias BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2
Gensymbole BMP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal region of human BMP2 (within residues 250-350) [Swiss-Prot# P12643]
Molekulargewicht des Antigens 44 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Embryonic Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 650
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG