Learn More
Borsäure 4 % mit Indikator
Artikelnummer. 11939172
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11939172
Marke: Chem-Lab CL02.0206.5000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Geeignet für die Stickstoffbestimmung mit der Kjeldahl-Methode. Boric Acid, 4% Solution + Indicator, Chem-Lab besteht aus 40 g Borsäure3BO3 + Indikator pro 1 l Wasser. Sie hat einen pH-Wert von 4.80–5.00.
Borsäure, 4% Lösung + Indikator wird für die Analyse und quantitative Bestimmung von organischem Stickstoff verwendet.
Spezifikation
pH 4,80–5,00
Farbe Grau bis Grün
CAS 10043-35-3, 7732-18-5
Konzentration 40 g H3BO3 + Indikator pro 1 l H2O
Dichte 1 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 l
Summenformel BH3O3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011337
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Löslichkeitsinformationen Wasser
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC-Name Borsäure
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formelmasse 61.83 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid 4% solution + indicator
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid, Methanol