Learn More
Borsäure, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10299303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10299303 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10165850 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
13438518 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10299303 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 315185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 €
    226.65 € / 500 Gramm
    Sparen 46.35 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169,0 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel H3BO3
Menge 500g
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Merck Index 15, 1339
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:49,5 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/18 ml kalter Alkohol - 1 g/6 ml kochender Alkohol, 1 g/4 ml Glycerin, NaCl, LiCl, Mineralsäuren verringern die Löslichkeit, KNO3, K2SO4, KCl,NaNO3,Na2SO4 erhöhen die Löslichkeit.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis