Learn More
Borsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10.000g
2500g
500g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404263 10.000g 10000 Gramm
11484253 500g 500 Gramm
11494253 2500g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10896.0C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Borsäure ist ein Vorläufermaterial für andere Borverbindungen. Eine verdünnte Wasserlösung aus Borsäure wird in der Regel als mildes Antiseptikum und Augenspülmittel eingesetzt. Borsäure wird in der Lederherstellung, Galvanik und Kosmetik eingesetzt. Sie ist in der Produktion von Monofilament-Glasfaser beteiligt, das in Booten, industriellen Rohrleitungen, LCD-Flachbildschirmen und Computer-Leiterplatten Anwendung findet. Sie wird in Kombination mit Natriumtetrabitat-Decahydrat (Borax) als Schweißfluss von Schmieden verwendet. Die Mischung aus Borsäure und Silikonöl ist nützlich bei der Herstellung von Knetmasse.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkoholen. Schwer löslich in Aceton und Pyridin.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Kalium- und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,8 bis 4,8
Schmelzpunkt ∼185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt Keine
Strukturformel H3BO3
Menge 10.000g
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid