Learn More
Fluka™ Borsäure
Artikelnummer. 16476349 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Güte:
ACS
Packungsgröße:
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16476349
Marke: Honeywell-Fluka 31146250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, ≥ 99,8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,6 bis 4,0 (20 °C)
Farbe Farblos
CAS 10043-35-3
Schmelzpunkt 171 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Summenformel BH3O3
MDL-Nummer MFCD00011337
Synonym Acidum Boricum
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC-Name Borsäure
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
Reinheit (%) 99.8%
Güte ACS