Learn More
Borsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11440502
Marke: MP Biomedicals 02191411.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird als Adstringens, Antiseptikum, Antibakterium und Antimykotikum verwendet. Borsäure von MP Biomedicals ist ein Konservierungsmittel mit einer Vielzahl von Anwendungen. Es wird in Puffern und zur Kalibrierung von Polyacrylamid-Gelsäulen zur Trennung von Oligonukleotiden verwendet.
Borsäure hat ein einzelnes Bor-Atom; sein Salz bildet in Lösung komplexe Gleichgewichte, wobei das B4O7-2-Ion die vorherrschende Spezies ist. Herstellung und industrielle Anwendungen umfassen: Wetterfestmachen von Holz und Feuerfestmachen von Textilien; Konservierungsmittel; Zementherstellung, Geschirr, Porzellan, Emaille, Glas, Borate, Leder, Teppiche, Hüte, Seifen, künstliche Edelsteine; in Vernickelungsbädern; Kosmetika; Drucken und Färben, Malern; Fotografie; Dochtimprägnierung; elektrische Kondensatoren; Härten von Stahl. Auch als Insektizid gegen Kakerlaken und schwarze Teppichkäfer eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoborsäure, Boracinsäure, Borhydroxid, Bortrihydroxid, Trihydroxyboron, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Menge 100 g
Physikalische Form Weißes Pulver
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser; unlöslich in Alkohol; frei löslich in kochendem Wasser.
Formelmasse 61.84
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric Acid, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: boric acid