Learn More
Borsäure, Pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30334917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334917 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334917 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67540850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric Acid, Pinacol Ester
CAS 25240-59-9
Summenformel C6 H13 B O3
Menge 50 mg
Synonym 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol
InChI-Formel InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3
SMILES CC1(C)OB(O)OC1(C)C
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
Molekulargewicht (g/mol) 143.977
Formelmasse 144.0958