Learn More
Borsäure, Pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30330171
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330171 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330171 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67540825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric Acid, Pinacol Ester
CAS 25240-59-9
Summenformel C6 H13 B O3
Menge 25 mg
Synonym 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol
InChI-Formel InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3
SMILES CC1(C)OB(O)OC1(C)C
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
Molekulargewicht (g/mol) 143.977
Formelmasse 144.0958