Learn More
Borsäure, Pulver 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11904101 10kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10103820 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10052390 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11904101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180570100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169,0 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Kunststofftrommel
Prozentgehaltsbereich 99+%
Menge 10kg
Strukturformel H3BO3
Physikalische Form Grobe Kristalle
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:49,5 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/18 ml kalter Alkohol - 1 g/6 ml kochender Alkohol, 1 g/4 ml Glycerin, NaCl, LiCl, Mineralsäuren verringern die Löslichkeit, KNO3, K2SO4, KCl,NaNO3,Na2SO4 erhöhen die Löslichkeit.
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid