Learn More
Borsäure-Lösung
Artikelnummer. 11969172
Click to view available options
Menge:
500 ml
missing translation for 'unitSize'
500 Milliliter
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11969172
missing translation for 'mfr': Chem-Lab CL0202070500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Material 40 g H3BO3/ l H2O
Dichte 1 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Geruch Geruchsneutral
pH ±4
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato