Learn More
BORIS Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2B12E2, Proteintech
Artikelnummer. 16810586 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16810586 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 16810586
Marke: Proteintech CL48860079100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The BORIS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BORIS. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BORIS antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Antigen BORIS
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2B12E2
Konzentration 2000 μg/mL
Konjugat CoraLite 488
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140690
Zielspezies Human, Mouse
Isotype IgG1