Learn More
Bor-Isotopenstandard: B @ 100 μg/ml in H2O (Angereichert mit B-11), VHG™
Artikelnummer. 17967954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967954 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17967954 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS11B50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bor-Isotopenstandard: B @ 100 μg/ml in H2O (Angereichert mit Vitamin B-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
CAS 7440-42-8
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Boron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel B
Konzentration 100 μg/ml
Synonym B
InChI-Formel InChI=1S/B
SMILES [B]
IUPAC-Name Bor
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
Menge 50 mL
Formelmasse 11,009 g/mol